Merck
GCによるC2-C7脂肪酸の分析、Nukol
GCによるC2-C7脂肪酸の分析、Nukol suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
NukolキャピラリーGCカラム
size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
Nukol, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24107)
oven
185 °C
inj. temp.
220 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec @ 185 °C
injection
1 μL, 100:1 split
sample
Volatile Acid Standard Mix (46975-U), each analyte at 10 mM in deionized water