Merck
GCによる細菌性酸メチルエステル (BAMEs) の分析、Equity-1 [Fast GC Analysis]
GCによる細菌性酸メチルエステル (BAMEs) の分析、Equity-1 [Fast GC Analysis] suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
CONDITIONS
column
Equity-1, 15 m × 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
oven
175 °C, 30 °C/min to 275 °C (1 min)
inj. temp.
280 °C
detector
FID, 280 °C
carrier gas
hydrogen, 45 cm/sec constant
injection
0.5 μL, 200:1 split
liner
4 mm I.D., split, cup design
sample
Bacterial Acid Methyl Ester (BAME) Mix (47080-U), methyl ester derivatives, total concentration of 10 mg/mL in methyl caproate