Merck
GCによるアルコール(スピリット)の分析、Equity-1
GCによるアルコール(スピリット)の分析、Equity-1 suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 μm
CONDITIONS
column
Equity-1, 30 m × 0.32 mm I.D., 5.0 μm coupled to SUPELCOWAX 10, 10 m × 0.32 mm I.D., 0.25μm (28062-U)
oven
45 °C (1 min), 10 °C/min to 150 °C, 15 °C/min to 240 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 36 cm/sec @ 45 °C
injection
1 μL, 11:1 split
sample
alcoholic spirit