受託ウサギリコンビナント・モノクローナル抗体作製
特異性、親和性、一貫性に極めて優れたウサギモノクローナル抗体をお客様のニーズやアプリケーションに合わせご提供します。医薬品や診断薬開発での欠かせないパートナーになります。
- 独自のSingle Cell Picking Technologyで、効率よく高品質なクローンを取得することが可能になりました。
- リコンビナント抗体なので、キメラ抗体やハイブリッド抗体など、最新の抗体医薬品への応用も可能です。
- 数百例の作製経験を持つ専任の抗体技術専門家が、ご希望の抗体作製を完全にサポートします。
- 作製された抗体の権利はお客様へ完全譲渡します。特許取得、開発、頒布、譲渡など、ご自由にご利用可能で、ライセンスにおける製品化への障壁がありません。
ウサギ モノクローナル抗体作製の技術
Single Cell Picking Technology
免疫後に回収したリンパ球を直接シングルセルELISAにてセレクションし、陽性クローンをピックアップします。数十万個の細胞をこの工程で直接スクリーニングするため、不死化やベクター化などによる陽性クローンの損失が極めて少なく、ファージディスプレイ法のように重鎖および軽鎖のペアリングを失うことなく高活性のクローンを高効率に取得することができます。
使用機器:アズワン社 ASONE Cell Picking System
発現ベクターに抗体遺伝子が挿入された状態で納品
オリジナル発現ベクター(哺乳細胞用)に抗体遺伝子が挿入した状態で納品します。ハイブリドーマの状態で維持するよりもはるかに安定的で、さらに抗体医薬品などへの応用でキメラ化、ヒト化などが必要なお客様には、非常に便利です。
お客様ご自身で抗体のワークテスト
ポジティブクローンからのセレクション過程において、弊社工程中での選抜後、お客様に培養上清をご提供し、お客様のアプリケーションで実際に抗体がワークするかどうかをご評価いただきます。
また、全工程を4つのSTEPに分け、各STEP ごとに次のSTEPに進めるか否かをお客様にご判断いただきます。ご請求については各STEPの作業終了ごとにさせていただきます。
ウサギモノクローナル抗体の作製工程
STEP 1
- ウサギ免疫
- リンパ球回収
- リンパ球培養上清ELISA
納品物
- 作業報告書(リンパ球別に評価し、ELISA生データを納品)
STEP 2
- 陽性シングルセル単離
- 抗体遺伝子の取得
- 1st ELISAスクリーニング
納品物
- スクリーニングデータ
- 陽性培養上清サンプル
お客様でのワークテスト(ご評価とご判断)
STEP 3
- 抗体遺伝子をベクターへ挿入
- 2nd ELISAスクリーニング
納品物
- スクリーニングデータ
- 陽性培養上清サンプル
お客様でのワークテスト(ご評価とご判断)
STEP 4
- シーケンシング
- 抗体遺伝子納品
納品物
- 抗体遺伝子(5クローンまで)
- 最終報告書
作業前の技術者とのヒアリングの結果、上記とは異なる工程をご提案する場合もあります。
各STEP終了後に次STEPに進めるかご判断いただきます。各STEPの作業終了時に作業料をご請求します。STEP 3に実施いただく最終評価でご満足いただける抗体を取得できた場合にSTEP 4に進み、クローンを納品します。
ご注文から納品までの流れ
お問い合わせいただいた情報をもとに、専任の抗体技術専門家が、お客様とご希望の抗体を作製するための技術的な打ち合わせをさせていただきます。
お客様の抗体を作製するための作業工程表を作成し料金と共にご案内いたしますので、ご納得いただいた後にご注文いただけます。また作業中は技術担当者による完全サポート体制をとり、作業進捗の報告や追加作業のご希望などのご要望もお伺いいたします。
1.お問い合わせ
※ご注文にはアカウント登録が必要です。登録はこちら。
2.1次ヒアリング
テクニカルサービス担当にて作製をご希望される抗体の情報やご要望をお伺いします。
3.最終打ち合わせ
技術者とお客様のところにお伺いし、作業工程や訪問、ゴールの設定などについて詳細な打ち合わせをします。
4.ご依頼
お打ち合わせの内容から工程表と見積りをご案内し、ご納得いただいたところで依頼していただきます。
5.抗体作製作業
STEP 1~STEP 4(免疫、シングルセルの単離、抗体遺伝子取得、スクリーニング)
6.納品
抗体遺伝子、シーケンスデータ