Merck
SCD寒天培地
SCD寒天培地ボトル
トリプティックソイ寒天培地(TSA)(別名:トリプチケースソイ寒天培地、ソイビーンカゼインダイジェスト寒天培地(SCDA)、またはCASO(カゼインペプトン大豆粉ペプトン)寒天培地)は、培養が困難および困難でない微生物を単離して培養するための定性的手順に使用される培地です。この栄養培地は一般に、幅広い細菌や真菌の増殖を施設がサポートしうることに起因して生じる汚染を検出するための無菌試験に使用されています。さらに、微生物汚染を検出するためのオンサイトモニタリングシステムとしてのメリットも得られます。SCD寒天培地斜面は、細菌培養物の培養、保存、および輸送に使用されています。この培地には、細菌増殖に必要な必須窒素化合物(アミノ酸およびペプチド)を供給するカゼインと大豆ペプトンが含まれています。培地の外観は透明で黄色を帯び、pH値は7.1~7.5の範囲です。
製品
関連性で並べ替え
1~20/26を表示
表示を変更する
1~20/26を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/26を表示しました。
ページ 1 2
1 / 2 ページ
空気中の好気性微生物計数向けTSA
SCD寒天培地は、広範囲の細菌、カビ・酵母の増殖と分離に使用されています。また、落下菌測定法、空中浮遊菌測定法を用いて空気中の好気性微生物数を測定するため、さらにアイソレーターおよびクリーンルーム内で微量な人員汚染を検出するためにも使用されています。
SCD寒天培地コンタクトICRプラス(アイソレーターおよびクリーンルーム用)
SCD寒天培地コンタクトICRプラスは、γ線照射済みですぐに使用可能です。SCD寒天培地コンタクトにレシチン、ポリソルベート(Tween®)80を添加した培地の場合、洗浄に由来する微生物の生育阻害物質を中和するために使用されます。これらは、乾燥した衛生処理済み表面および非クリティカルエリア内の人員において、好気性微生物数を測定するために使用されています。
SCD寒天培地落下菌プレートは、レシチン、Tween®、ヒスチジン、およびシステインを含有する無菌ですぐに使える寒天培地であり、保存剤を含むサンプルまたは殺菌効果試験において好気性微生物数を評価するために使用されています。
微生物の単離および培養向けSCD
中型顆粒形状のGranuCult®SCD寒天培地(無水培養培地)は、各種材料にみられるさまざまな微生物を増殖および単離するために適しています。さらに、医薬品業界では品質管理のために使用されています。
SCD寒天培地のベジトンは、動物由来の材料を一切含まない多用途の非無菌培地であり(カゼインペプトンは植物ペプトンで置き換えられています)、幅広い微生物の培養に使用可能です。
NutriSelect®プラスSCD寒天培地は、産業および研究の両方で利用されている粉末培地です。一般に、培養が困難または困難でない微生物の培養、もしくは試験サンプルから単離するために使用されています。この培地は、好気性と嫌気性の両方の微生物の増殖に適しています。
ハラールとして認定され、またハラールおよびコーシャー認定プロセスでの使用に適しているNutriSelect®プライムSCD寒天培地は一般に、培養が困難または困難でない微生物を試験サンプルから検出および単離するために使用されています。この培地は、好気性と嫌気性の両方の微生物の増殖に適しています。
LTHTh(Tween® 80、レシチン、ヒスチジン、およびチオ硫酸ナトリウム)を含有するSCD寒天培地は、複雑で栄養が豊富および阻害剤を含まない微生物培地で、一般細菌、カビ・酵母の培養と単離に使用されています。Tween® 80、レシチン、ヒスチジン、およびチオ硫酸ナトリウムは、洗浄、殺菌、または保存剤に由来する微生物の生育阻害物質を中和します。
Milliflex®カセット
SCD寒天培地、ポリソルベート80、およびレシチンを充填済みのMilliflex®カセットは、Milliflex®またはMilliflex Oasis®システムに使用するために設計された、すぐに使用できる寒天培地(生培地)です。容器、機器、および表面だけでなく、水混和性化粧品にも適用される衛生手順の有効性を評価するための、バイオバーデン試験および一般的な微生物分析に使用されています。
レシチンおよびポリソルベート80を含むNutriSelect®プライムSCD寒天培地ハラール
ハラールとして認定され、またレシチンとポリソルベート80を含有するNutriSelect®プライムSCD寒天培地は、化粧品、医薬品、および保存剤を含む製品に見られる好気性中温性微生物の計数および検出に使用されています。さらに、容器、機器、および作業エリアに適用される衛生手順の有効性を評価するためにも使用されています。ハラールおよびコーシャー認定の製造工程で使用できます。
IsoBag®SCD寒天培地コンタクト
レシチンとTween®を含有するIsoBag®SCD寒天培地コンタクトは、アイソレーター内への迅速で利便性の高い持ち込みのために設計された無菌のポリウレタンDPTEベータポートを備えた製品です。アイソレーターまたはアクセス制限バリアシステム(RABS)内での表面モニタリングに使用されています。
アガーストリップTC(総菌数)
アガーストリップは、柔軟なバッキングフィルム内に充填されたすぐに使える培養培地で、RCS®エアーサンプラーを用いた大気圧環境下および圧縮ガスのモニタリング用に設計されています。
コンタクトDC(殺菌管理)
Envirocheck™コンタクトDCは、SCD寒天培地でコーティングされた柔軟なパドルからなり、殺菌効果の評価を目的とした表面上または液体中の微生物の半定量的評価を可能にします。スライドAは、総生菌数を評価するためにSCD寒天培地でコーティングされています。スライドBは、衛生手順または殺菌により一次的に抑制されても生存し続ける可能性のある細菌を増殖できるように、ポリソルベート80、チオ硫酸ナトリウム、レシチン、およびヒスチジンを含有するSCD寒天培地でコーティングされています。