Merck
V900644
Sigma-Aldrich
1-(2-ヒドロキシエチル)ピペリジン
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
1-ピペリジンエタノール, 2-ピペリジノエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
Beilstein:
103390
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
InChI Key
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
V900644-BULK:
V900644-VAR:
V900644-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongxia Cui et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(10), 3395-3403 (2015-09-10)
The study was carried out to investigate the mechanism of the ion-pair strategy in modulating zaltoprofen (ZAL) skin permeability. Seven organic amines were chosen as counter ions and the formation of ion pairs was confirmed by Fourier transform infrared and