Merck
V900638
Sigma-Aldrich
3-クロロアニソール
Vetec, reagent grade, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
142.58
Beilstein:
2041497
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)