由来生物
bovine bile
グレード
reagent grade
詳細
non-denaturing ionic detergent
製品種目
Vetec™
アッセイ
98%
形状
powder
分子量
408.57 g/mol
mp
200-201 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Jan Code
V900488-250G:
V900488-VAR:
V900488-50G:
V900488-BULK:
試験成績書(COA)