Merck
V900300
Sigma-Aldrich
PIPES 二カリウム塩
Vetec, reagent grade, 99%
別名:
1,4-ピペラジンジエタンスルホン酸 二カリウム塩, ピペラジン-1,4-ビス(2-エタンスルホン酸) 二カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16K2N2O6S2
CAS番号:
分子量:
378.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
99%
フォーム
crystalline powder
有効pH範囲
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)