Merck
V900140
Sigma-Aldrich
炭酸マグネシウム 塩基性
Vetec, reagent grade
別名:
マグネシウムヒドロキシドカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCO3
CAS番号:
分子量:
84.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
フォーム
powder
濃度
40.0-44.0% (EDTA titration)
SMILES記法
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)