グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
アッセイ
97%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
QV900081-VAR:
V900081-VAR:
V900081-500G:
V900081-BULK:
V900081-6X500G:
試験成績書(COA)