Merck
V800352
Sigma-Aldrich
シリカゲル
GF254, suitable for thin layer chromatography (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
製品V800352は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品種目
Vetec
フォーム
solid
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
10.0-15.0% calcium sulfate
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.02%
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silica gel is an amorphous form of silicon dioxide (SiO2), which is widely used as a desiccant for moisture absorption,[1][2] as a stationary phase in chromatographic applications, and also as a humidity indicator.[3]
アプリケーション
Silica gel can be used as a stationary phase in thin-layer chromatography to separate a mixture of non-volatile compounds using a single solvent or a mixture of solvents as mobile phase.[2][4]
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800352-BULK:
V800352-500G:4548173326177
V800352-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Reversed-phase liquid chromatographic separation of enantiomers on polysaccharide type chiral stationary phases
Tachibana K and Ohnishi A
Journal of Chromatography A, 906(1-2), 127-154 (2001)
Thin-layer chromatography in food and agricultural analysis
Sherma J
Journal of Chromatography A, 880(1-2), 129-147 (2000)
Feasibility study on power ultrasound for regeneration of silica gel?a potential desiccant used in air-conditioning system
Yao Y, et al.
Applied Energy, 86(11), 2394-2400 (2009)
Convective drying of agitated silica gel and beech wood particle beds?experiments and transient DEM-CFD simulations
Sudbrock F, et al.
Drying Technology, 33(15-16), 1808-1820 (2015)
Thin-layer chromatography: a laboratory handbook
Thin Layer Chromatography: Reagents and Detection Methods (2013)