グレード
LR
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline powder
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L)
mp
652 °C (lit.)
密度
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.05%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.025%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
SMILES記法
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800248-BULK:
V800248-VAR:
V800248-500G:4548173324937
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)