スキップする
V001098
2,6-ジクロロインドフェノール ナトリウム塩 水和物
98%
別名:
2,6-ジクロロ-N-(4-ヒドロキシフェニル)-1,4-ベンゾキノンイミン ナトリウム塩, 2,6-ジクロロフェノルインドフェノール ナトリウム塩 水和物, 2,6-ジクロロベンゼノン-インドフェノール ナトリウム塩, DCIP, DPIP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H6Cl2NNaO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
290.08 (anhydrous basis)
EC Number:
210-640-4
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641229
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
98%
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)\N=C2/C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C2
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XHSOLXWCGCVQHE-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)