Merck
V000697
Sigma-Aldrich
過塩素酸マグネシウム
anhydrous, p.a., 10-20 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(ClO4)2
CAS番号:
分子量:
223.21
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
p.a.
粒径
10-20 mesh
SMILES記法
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChI Key
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V000697-1KG:
V000697-BULK:
V000697-100G:
V000697-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey A Therrien et al.
Inorganic chemistry, 53(24), 12962-12972 (2014-10-23)
A series of pyridine- and lutidine-linked bis-N-heterocyclic carbene (NHC) palladium pincer complexes were electrochemically characterized and screened for CO2 reduction capability with 2,2,2-trifluoroethanol, acetic acid, or 2,2,2-trifluoroacetic acid (TFA) as proton sources. The lutidine-linked pincer complexes electrocatalytically reduce CO2 to