Merck
V000470
Sigma-Aldrich
キシレノールオレンジ 四ナトリウム塩
p.a., ACS reagent
別名:
3,3′-ビス[N,N-ビス(カルボキシメチル)アミノメチル]-o-クレゾールスルホンフタレイン 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H28N2Na4O13S
CAS番号:
分子量:
760.58
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
p.a.
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)