安全性情報
1724420
USP
Ziprasidone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-{2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl}-6-chloro-1H-indole-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥216,000
¥216,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥216,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H19ClN4O2S
CAS番号:
分子量:
426.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥216,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ziprasidone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1nc(c5c1cccc5)N2CCN(CC2)CCc3cc4c(cc3Cl)NC(=O)C4=O
InChI
1S/C21H19ClN4O2S/c22-16-12-17-15(19(27)21(28)23-17)11-13(16)5-6-25-7-9-26(10-8-25)20-14-3-1-2-4-18(14)29-24-20/h1-4,11-12H,5-10H2,(H,23,27,28)
InChI Key
VWHQRPYTDLERQO-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ziprasidone Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ziprasidone Capsules
  • Ziprasidone Hydrochloride
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1724420-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)