安全性情報
1681655
USP
Triclabendazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(4-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-nitroaniline)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl3N2O3
分子量:
333.55
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
triclabendazole
包装
pkg of 15 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Triclabendazole Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Triclabendazole
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1681655-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)