スキップする
1646009
USP
テストステロン
別名:
17β-ヒドロキシ-3-オキソ-4-アンドロステン, 17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン, trans-テストステロン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
125 mg
カートの在庫状況を確認する
¥58,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
CAS番号:
分子量:
288.42
EC Number:
200-370-5
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1915399
MDL number:
¥58,700
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
testosterone
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Testosterone CIII USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Testosterone
  • Testosterone Topical Solution
  • Testosterone Compounded Cream
  • Methyltestosterone
Biochem/physiol Actions
精巣により分泌されたテストステロンは標的組織でジヒドロテストステロンに変換され、テストステロンの生理作用の多くを仲介していると考えられています。アンドロゲンは、胚形成期間および思春期に雄性表現型の発達を導いています。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T0100000BP1076PHR2027
テストステロン
USP
1646009
テストステロン
テストステロン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0100000
テストステロン
テストステロン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1076
テストステロン
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
API family
testosterone
API family
testosterone
API family
testosterone
API family
testosterone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)