安全性情報
1601667
USP
2-ヘキサノン 溶液
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ブチルメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1.2 ML
¥58,230
¥58,230
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1.2 ML
¥58,230
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥58,230
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(CCCC)C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Residual Solvent Class 2 - Methylbutylketone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87.00 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1601667-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)