Merck
1585028
USP
Pyrazinamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Pyrazinecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3N3
CAS番号:
分子量:
105.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
pyrazinamide
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
87 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
InChI Key
PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1585028-50MG:
試験成績書(COA)