1581005
USP
Pseudoephedrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride, (+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pseudoephedrine
メーカー/製品名
USP
mp
185-188 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI Key
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Acetaminophen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Ibuprofen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Guaifenesin and Pseudoephedrine Hydrochloride Capsules
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1581005-125MG:
試験成績書(COA)