Merck
1570508
USP
臭化プロパンテリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2-ヒドロキシエチル)ジイソプロピルメチルアンモニウムブロミドキサンテン-9-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H30NO3Br
CAS番号:
分子量:
448.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propantheline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Propantheline bromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
Inhibits action of acetylcholine at post-ganglionic synapses; muscarinic acetylcholine receptor antagonist; antispasmodic; reduces gastric acid secretion.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1570508-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Xavier Donadeu et al.
Biology of reproduction, 91(5), 111-111 (2014-09-26)
Several aspects of equine ovarian physiology are unique among domestic species. Moreover, follicular growth patterns are very similar between horses and humans. This study aimed to characterize, for the first time, global gene expression profiles associated with growth and preovulatory