安全性情報
1561020
USP
Prilocaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(RS)-N-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥205,700
¥205,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥205,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N2O
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥205,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prilocaine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)C)CCC
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
AQVLBLGVVXVVHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1561020-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)