安全性情報
1554148
USP
Prasugrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18FNO2S
CAS番号:
分子量:
331.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
prasugrel
メーカー/製品名
USP 1554148
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
Fc1c(cccc1)C(N3CCC4SC(=O)C=C4C3)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
InChI Key
MJAMUSZUMAHFLH-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. USP issued SDS can be found here.
アプリケーション
Prasugrel Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Prasugrel Hydrochloride.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1554148-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)