Merck
1481306
USP
オキサリプラチンシステム適合性
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
[SP-4-2-(1R-trans)]-ジクロロ(1,2-シクロヘキサンジアミン-N,N′)白金, [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-シクロヘキサンジアミン-N,N′)ジクロリド白金(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14Cl2N2Pt
CAS番号:
分子量:
380.17
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxaliplatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2.2ClH.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
InChI Key
UUERTZXRKZEANK-UHFFFAOYSA-L
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
  • Innovative Lung Drug Delivery: Oxaliplatin system suitability is crucial in the development of inhalable porous particles for efficient lung drug delivery systems. This application significantly improves therapeutic outcomes in diseases such as tuberculosis by ensuring optimal particle size and drug formulation consistency for deep lung penetration (Campos Pacheco et al., 2024).
  • Pulmonary Health Monitoring: Respirable cristobalite exposure effects are critically assessed in workplace settings using oxaliplatin as a reference standard in silica-induced pulmonary inflammation studies. This research is vital for occupational health safety, enhancing our understanding of chronic respiratory conditions caused by inhalable mineral particles (Heine et al., 2024).
  • Respiratory Disease Research: Oxaliplatin system suitability standards are employed in environmental health studies to evaluate the impact of respirable dust on lung health. Such standards ensure the accuracy and reliability of data crucial for developing interventions aimed at reducing the incidence of respiratory diseases in industrial settings (Beard et al., 2024).
  • Environmental Safety Analysis: High-purity oxaliplatin is used in analytical methods to differentiate asbestos from cristobalite, aiding in environmental safety assessments and regulatory compliance. This application ensures the protection of public health by identifying hazardous materials in building and construction environments (Lee et al., 2024).
  • Occupational Health Standard Development: Oxaliplatin standards are integral in comparative studies of occupational exposure limits internationally, particularly concerning coal dust which includes respirable cristobalite. Such research informs policy-making and helps establish safer working conditions across different industries (Li and Zhu, 2024).
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1481306-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2