Merck
1370349
USP
Lorazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H8Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
303.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lorazepam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc2nc(C=O)nc(-c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
InChI Key
VUUITUUENPOMIU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Lorazepam Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lorazepam Oral Concentrate
  • Lorazepam Injection
  • Lorazepam
  • Lorazepam Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1370349-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lorazepam Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(3), 2684-2684 (2023)
Lorazepam Oral Concentrate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(3), 2683-2683 (2017)
Lorazepam Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(6), 2682-2682 (2018)