安全性情報
1368019
USP
Liothyronine Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate sodium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥102,000
¥102,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11I3NNaO4
CAS番号:
分子量:
672.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥102,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
liothyronine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].Ic1c(ccc(c1)Oc2c(cc(cc2I)C[C@H](N)C(=O)O)I)[O-]
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI Key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Liothyronine Sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1368019-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)