Merck
1359867
USP
Levocabastine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-[cis-4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥80,870
¥80,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥80,870
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27FN2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
442.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥80,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levocabastine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)