Merck
1291559
USP
Ginkgo terpene lactones
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Ginkgo biloba terpenes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥113,000
¥113,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥113,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥113,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ginkgo biloba
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ginkgo terpene lactones USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ginkgo Tablets
  • Ginkgo Capsules
  • Ginkgo
  • Powdered Ginkgo Extract
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Terpene Mix B certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Supelco
CRM40937
Terpene Mix B
タウリン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1109
タウリン