1284000
USP
Flurandrenolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione 16,17-acetonide, Fludroxycortide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flurandrenolide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H]2CC3C4C[C@H](F)C5=CC(=O)CCC5(C)C4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17?,19+,20?,22?,23?,24+/m0/s1
InChI Key
POPFMWWJOGLOIF-CCRGDLLISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Flurandrenolide Cream
- Flurandrenolide Lotion
- Flurandrenolide Ointment
- Flurandrenolide Tape
- Neomycin Sulfate and Flurandrenolide Ointment
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1284000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ