安全性情報
1238578
USP
6-D-Cys EptifIbatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N6-Amidino-N2-(3-mercaptopropionyl)-L-lysylglycyl-L-alpha-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-D-cysteinamide, cyclic(1-6)-disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥366,100
¥366,100
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥366,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H49N11O9S2
分子量:
831.96
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥366,100
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
eptifibatide
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1238578-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)