Merck
1182000
USP
フルオレセイン ジアセタート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,6-ジアセトキシフルオラン, ジ-O-アセトルフルオロセイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16O7
CAS番号:
分子量:
416.38
Beilstein:
62575
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diacetylfluorescein
メーカー/製品名
USP
mp
200-203 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
InChI Key
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Diacetylfluorescein USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluorescein
  • Fluorescein Sodium and Benoxinate Hydrochloride Ophthalmic Solution
  • Fluorescein Sodium Ophthalmic Strips
  • Fluorescein Sodium and Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution
  • Fluorescein Injection
  • Fluorescein Sodium
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1182000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)