Merck
1163140
USP
ダントロレン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-{{[5-(4-ニトロフェニル)-2-フラニル]メチレン}アミノ}-2,4-イミダゾリジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10N4O5
CAS番号:
分子量:
314.25
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dantrolene
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+
InChI Key
OZOMQRBLCMDCEG-VIZOYTHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dantrolene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dantrolene Sodium
  • Dantrolene Sodium Capsules
  • Dantrolene Sodium for Injection
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1163140-200MG:
試験成績書(COA)