安全性情報
1141909
USP
Cloxacillin benzathine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥60,400
¥60,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥60,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H56Cl2N8O10S2
CAS番号:
分子量:
1112.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥60,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
cloxacillin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
S7[C@H]8N([C@H](C7(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]8NC(=O)c9c(n[o]c9C)c%10c(cccc%10)Cl.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]4NC(=O)c5c(n[o]c5C)c6c(cccc6)Cl.[N+H2](CC[N+H2]Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C19H18ClN3O5S.C16H20N2/c2*1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,14+,17-;/m11./s1
InChI Key
COCFKSXGORCFOW-VZHMHXRYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cloxacillin benzathine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cloxacillin Benzathine Intramammary Infusion
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1141909-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)