APIファミリー
butabarbital
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C10H16N2O3/c1-4-6(3)10(5-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
ZRIHAIZYIMGOAB-UHFFFAOYSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Butabarbital Sodium
- Butabarbital Sodium Oral Solution
- Butabarbital Sodium Tablets
- Butalbital
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1079000-200MG:4548174016237