1034771
USP
Anagrelide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Ethyl 2-amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazolineacetate monohydrobromide, Ethyl 2-(5,6-dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate hydrobromide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
anagrelide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].Clc1c2c(ccc1Cl)NC(=[N+H2])N(C2)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H13Cl2N3O2.BrH/c1-2-19-10(18)6-17-5-7-9(16-12(17)15)4-3-8(13)11(7)14;/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H2,15,16);1H
InChI Key
UIACKXKZPDPMBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1034771-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ