Merck
SY3H99996393
Synthonix Corporation
2-bromo-5-(tert-butyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,600
500 MG
¥18,200
1 G
¥23,900
ベンダーカタログ番号: AC80472-250MG
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,600
500 MG
¥18,200
1 G
¥23,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AC80472-250MG
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-5-(tert-butyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,12H,1-3H3
InChI Key
KSYHPGHAMBDJLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Oil
Product Link
https://synthonix.com/80472.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80472.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)