Merck
SY3H998DB71C
Synthonix Corporation
5-[(tert-butyldiphenylsilyl)oxy]pentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥64,000
500 MG
¥94,100
1 G
¥140,500
ベンダーカタログ番号: AC80114-250MG
¥64,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥64,000
500 MG
¥94,100
1 G
¥140,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.55
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AC80114-250MG
¥64,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)pentan-1-ol
Inchi Code
1S/C21H30O2Si/c1-21(2,3)24(19-13-7-4-8-14-19,20-15-9-5-10-16-20)23-18-12-6-11-17-22/h4-5,7-10,13-16,22H,6,11-12,17-18H2,1-3H3
InChI Key
KDDINKVWYZFSIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/80114.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80114.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)