Merck
SY3H996B941C
Synthonix Corporation
2-chloro-4-methylquinolin-7-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥129,700
1 G
¥195,200
5 G
¥757,400
ベンダーカタログ番号: AC78665-500MG
¥129,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥129,700
1 G
¥195,200
5 G
¥757,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AC78665-500MG
¥129,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChI Key
DLMSIBVCSQBHEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78665.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78665.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)