Merck
SY3H996B93BF
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥63,000
250 MG
¥100,100
1 G
¥192,100
ベンダーカタログ番号: AC78500-100MG
¥63,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥63,000
250 MG
¥100,100
1 G
¥192,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AC78500-100MG
¥63,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-3-8(10)12-7-4-11-2-1-5(6)7/h1-4H
InChI Key
HLLIOROCTKEBRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78500.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78500.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)