Merck
SY3H996B9255
Synthonix Corporation
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥87,700
500 MG
¥130,500
1 G
¥196,800
ベンダーカタログ番号: AC77914-250MG
¥87,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥87,700
500 MG
¥130,500
1 G
¥196,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AC77914-250MG
¥87,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-3-1-7(2-4-8)9-5-13-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
InChI Key
ULDXRIXPOPDPMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77914.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77914.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)