Merck
SY3H990F92F4
Synthonix Corporation
Methyl 5-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥38,900
1 G
¥80,900
5 G
¥220,000
ベンダーカタログ番号: M74177-250MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥38,900
1 G
¥80,900
5 G
¥220,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M74177-250MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-4-3-5(8)11-6(4)7(9)10-2/h3H,1-2H3
InChI Key
SHCAFAUPTCPXRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74177.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74177.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)