Merck
SY3H990F83C3
Synthonix Corporation
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2OS/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
InChI Key
BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/40558.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)