Merck
SY3H990F8360
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥112,900
1 G
¥244,300
ベンダーカタログ番号: B77037-250MG
¥112,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥112,900
1 G
¥244,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B77037-250MG
¥112,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNOS/c11-10-9(12-8(6-13)14-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
QQLBTJKFLVUIFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77037.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77037.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)