Merck
SY3H98B97DE6
Synthonix Corporation
N1-Boc-5-nitro-1,2-benzenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥45,500
1 G
¥80,900
5 G
¥171,400
ベンダーカタログ番号: N76566-250MG
¥45,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥45,500
1 G
¥80,900
5 G
¥171,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: N76566-250MG
¥45,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-5-nitrophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15N3O4/c1-11(2,3)18-10(15)13-9-6-7(14(16)17)4-5-8(9)12/h4-6H,12H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
FEDAACZCXXCKQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76566.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76566.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)