Merck
SY3H98B97DD3
Synthonix Corporation
7-Nitroindoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,500
1 G
¥61,000
5 G
¥186,800
ベンダーカタログ番号: N75260-250MG
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,500
1 G
¥61,000
5 G
¥186,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: N75260-250MG
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-3,9H,4-5H2
InChI Key
MSVCQAUKLQEIJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75260.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75260.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)