Merck
SY3H98B97DD1
Synthonix Corporation
1-(3-Nitrophenyl)-2-propyn-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥38,900
1 G
¥89,700
ベンダーカタログ番号: N74952-250MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥38,900
1 G
¥89,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: N74952-250MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-nitrophenyl)prop-2-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h1,3-6,9,11H
InChI Key
WACRSIOBIWTUMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74952.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74952.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)