Merck
SY3H98B97D31
Synthonix Corporation
Methyl 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥67,600
1 G
¥116,200
5 G
¥270,800
ベンダーカタログ番号: M76107-250MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥67,600
1 G
¥116,200
5 G
¥270,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M76107-250MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 6-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-2-5(9)3-12-4-10-11-7(6)12/h2-4H,1H3
InChI Key
FYXCHRIDCPSENN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76107.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76107.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)