Merck
SY3H98B97CF6
Synthonix Corporation
Methyl 4-Chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥87,500
1 G
¥178,000
5 G
¥491,600
ベンダーカタログ番号: M75775-250MG
¥87,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥87,500
1 G
¥178,000
5 G
¥491,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M75775-250MG
¥87,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-6-4-7(10(12)14-3)9(13-2)5-8(6)11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
BHDSOPMNWOXJJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75775.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75775.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)